Få mere at vide
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 118°C to 120°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 11413145 |
| Formel vægt | 258.22 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |