Få mere at vide
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10314442
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314442 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10069391 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10490554 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10314442 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09079DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 144036-17-9
Molekylær formel C13H16O4
Molekylvægt (g/mol) 236.27
MDL nummer MFCD00219797
InChI nøgle RVADCQWIQKYXBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-cyclopentyloxy-4-methoxy, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy benzoic acid, maybridge1_005004, acmc-20e1kk, 3-cyclopentyloxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentoxy-4-methoxy-benzoic acid, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybezoic acid, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzoic acid
PubChem CID 2779323
IUPAC navn 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(OC2CCCC2)C=C(C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 236.27
Procent renhed 97%