Få mere at vide
3-(cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10769025
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10769025 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10263372 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10769025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01923EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 67387-76-2
Molekylær formel C13H16O3
Molekylvægt (g/mol) 220.268
InChI nøgle FZFWPURYSWKIRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyl-oxy-4-methoxybenzaldehyde, 2-cyclopentyloxy-4-formylanisole, 3-cyclopentoxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldeyde, 3-cylopentyloxy-4-methoxybenzaldehyde, 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaidehyde, 5-formyl-2-methoxyphenoxy cyclopentane
PubChem CID 2735893
IUPAC navn 3-cyclopentyloxy-4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=C(C=C(C=C1)C=O)OC2CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 220.27
Procent renhed 97%