Få mere at vide
3-Cyclopenten-1-ol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17281206 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17281206 1 g
17291206 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17281206 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467550010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14320-38-8 | C5H8O | 84.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14320-38-8
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
MDL nummer MFCD00798186
InChI nøgle WEIMJSIRDZDHAH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn cyclopent-3-en-1-ol
SMIL OC1CC=CC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclopenten-1-ol
Kogepunkt 136.0°C
Flammepunkt 42°C
Mængde 1 g
Formel vægt 84.13