Få mere at vide
3-cyclohexyl-1-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793241 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10793241 5 mL Glasflaske 5ml
1 options
Artikelnummer. 10793241 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255880050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1124-63-6 | C9H18O | 142.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyclohexyl-1-propanol
Navn note 99%
CAS 1124-63-6
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -60°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 223°C
Flammepunkt 116°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C9H18O
Lineær formel C6H11CH2CH2CH2OH
Brydningsindeks 1.4650 to 1.467
MDL nummer MFCD00001528
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.91
Synonym cyclohexanepropanol, 3-cyclohexyl-1-propanol, 3-cyclohexylpropanol, unii-kjb3vo906f, kjb3vo906f, cyclohexylpropyl alcohol, 3-hydroxypropylcyclohexane, 3-cyclohexylpropyl alcohol, acmc-1c5ti
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.06% (20 c)
InChI nøgle CLYAQFSQLQTVNO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CCC(CC1)CCCO
IUPAC navn 3-cyclohexylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 142.24
PubChem CID 70763
Viskositet 36.7 mPa.s (20°C)
Formel vægt 142.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske