Få mere at vide
3-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride (contains ~15% inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyanophenylhydrazine Hydrochloride |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3.ClH/c8-5-6-2-1-3-7(4-6)10-9;/h1-4,10H,9H2;1H |
| Formel vægt | 169.0407 |