Få mere at vide
3-Cyanobenzoic acid, 98%
Product Code. 10644652 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage unitSize
10644652 50 g Glasflaske 50g
10042220 10 g Glasflaske 10g
10279783 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10644652 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 169130500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1877-72-1
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00002486
InChI nøgle GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
IUPAC navn 3-cyanobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 217.0°C to 222.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NCC6H4CO2H
Mængde 50 g
Beilstein 09, 835
Formel vægt 147.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Cyanobenzoic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.