Få mere at vide
3-Cyanobenzoesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490308 100 g 100g
11470308 5 g 5g
11480308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23836.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1877-72-1 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1877-72-1
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.133
MDL nummer MFCD00002486
InChI nøgle GYLKKXHEIIFTJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-cyanobenzoic acid, benzoic acid, 3-cyano, 3-carboxybenzonitrile, 3-cyano-benzoic acid, 3-cyanobenzoicacid, benzoic acid, m-cyano, unii-d2gc692d78, 3-cyano-benzoicacid, m-carboxybenzonitrile, 3-cyano benzoic acid
PubChem CID 15875
IUPAC navn 3-cyanobenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzoic acid
Smeltepunkt 219°C to 224°C
Mængde 100 g
Beilstein 1862566
Formel vægt 147.13
Procent renhed ≥98%