Få mere at vide
3-Cyanobenzaldehyd, 99%
Artikelnummer. 10762201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762201 25 g Glasflaske 25g
10209873 1 g Glasflaske 1g
10635602 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10762201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163900250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24964-64-5
MDL nummer MFCD00003344
InChI nøgle HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC navn 3-formylbenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzaldehyde
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H5NO
Lineær formel NCC6H4CHO
Mængde 25 g
Beilstein 10, 671
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Molekylvægt (g/mol) 131.13
Formel vægt 131.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver og/eller stykker
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyanobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.