Få mere at vide
3-Cyanobenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11488486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488486 25 g 25g
11468486 1 g 1g
11478486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15943.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 24964-64-5 | C8H5NO | 131,134 g/mol
3-Cyanobenzaldehyd anvendes i syntesen af 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitril. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Cyanobenzaldehyd anvendes i syntesen af 3-(6,6-dimethyl-5,6-dihydro-4H-benzo[7,8]chromeno[6,5-d]oxazol-2-yl)benzonitril. Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24964-64-5
Molekylær formel C8H5NO
Molekylvægt (g/mol) 131.134
MDL nummer MFCD00003344
InChI nøgle HGZJJKZPPMFIBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyanobenzaldehyde, m-cyanobenzaldehyde, benzonitrile, 3-formyl, m-formylbenzonitrile, m-cyanobenazldehyde, 3-cyano benzaldehyde, 3-formyl-benzonitrile, 3-formylbenzenecarbonitrile, 3cyano-benzaldehyde, m-cyano benzaldehyde
PubChem CID 90670
IUPAC navn 3-formylbenzonitril
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C=O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyanobenzaldehyde
Smeltepunkt 75 °C til 79 °C
Kogepunkt 209 °C til 210 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 25 g
Beilstein 2205751
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 131.13
Procent renhed 97%