Få mere at vide
3-Coumaranone, 97%
Artikelnummer. 11409522
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409522 1 g 1g
11419522 5 g 5g
11429522 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409522 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10202.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7169-34-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
3-Coumaranon anvendes i auronerne, [2-benzylidenbenzofuran-3(2H)-oner] ved at reagere med passende aldehyd. Det er involveret i kondensationsreaktionen med aldehyder i nærvær af morpholinacetat til fremstilling af substituerede 2-(aryliden)benzofuran-3(ZH)-oner. I Horner-Wadsworth-Emmons reaktion reagerer det med diethyl¬ ¬cyanomethylphosphonat for at give 3-(cyanomethyl)benzofuraner, som er et mellemprodukt i syntesen af antihyperglykæmiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Coumaranon anvendes i auronerne, [2-benzylidenbenzofuran-3(2H)-oner] ved at reagere med passende aldehyd. Det er involveret i kondensationsreaktionen med aldehyder i nærvær af morpholinacetat til fremstilling af substituerede 2-(aryliden)benzofuran-3(ZH)-oner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen reagerer det med diethyl-cyanomethyl-phosphonat for at give 3-(cyanomethyl)benzofuraner, som er et mellemprodukt i syntesen af antihyperglykæmiske midler.
Opløselighed Lidt blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7169-34-8
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
MDL nummer MFCD00051810
InChI nøgle MGKPCLNUSDGXGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuran-3 2h-one, 3-coumaranone, 3 2h-benzofuranone, 1-benzofuran-3 2h-one, coumaranone, benzofuran-3-one, coumaran-3-one, 2,3-dihydrobenzo b furan-3-one, 2,3-dihydro-1-benzofuran-3-one, 2h-benzofuran-3-one
PubChem CID 23556
IUPAC navn 1-benzofuran-3-on
SMIL O=C1COC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Coumaranone
Smeltepunkt 97°C to 102°C
Mængde 1 g
Beilstein 115296
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly miscible with water.
Formel vægt 134.13
Procent renhed 97%