Få mere at vide
3-chromancarboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10212982
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10212982 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10273022 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10326864 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10212982 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC25801CB
Kemiske identifikatorer
CAS 115822-57-6
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD03783554
InChI nøgle UGAGZMGJJFSKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-3-carboxylic acid, 3-chromanecarboxylic acid, chromane-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3,4-dihydro, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid, 3,4-dihydro, 3,4-dihydro-2h-benzopyran-3-carboxylic acid
PubChem CID 2795458
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-chromen-3-carboxylsyre
SMIL C1C(COC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chromanecarboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%