Få mere at vide
3-chlorthiophen-2-carbaldehyd, 90%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412304
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10412304 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10143553 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412304 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06567CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 67482-48-8
Molekylær formel C5H3ClOS
Molekylvægt (g/mol) 146.588
MDL nummer MFCD01764973
InChI nøgle PJOJWMNHMJFFCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 3-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 3-chloro, pubchem21836, acmc-1b7xg, 2-formyl-3-chlorothiophene, chlorothiophen-2-carbaldehyde, ksc494c6j, 3-chloro-2-formylthiohene, 3-chloro-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2735825
IUPAC navn 3-chlorthiophen-2-carbaldehyd
SMIL C1=CSC(=C1Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-chlorothiophene-2-carbaldehyde
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 146.6
Procent renhed 90%