Få mere at vide
3-Klorstyren, 98%, stik. med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Artikelnummer. 11420268
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420268 5 g 5g
11430268 25 g 25g
11440268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23806.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2039-85-2 | C8H7Cl | 138,594 g/mol
Det er blevet identificeret som en potentiel kandidat til en elektronresist til brug i direkte enhedsfremstilling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er blevet identificeret som en potentiel kandidat til
en elektronresist til brug i direkte enhedsfremstilling.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand. Opløseligt i ether og
ethanol
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2039-85-2
Molekylær formel C8H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 138.594
MDL nummer MFCD00000598
InChI nøgle BOVQCIDBZXNFEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorostyrene, 1-chloro-3-vinylbenzene, m-chlorostyrene, benzene, 1-chloro-3-ethenyl, styrene, m-chloro, unii-11k8g759hc, 1-chloro-3-vinyl-benzene, styrene, 3-chloro, meta-chlorostyrene, zlchem 318
PubChem CID 14905
IUPAC navn 1-chlor-3-ethenylbenzen
SMIL C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorostyrene
Navn note stabiliseret med 0,1% 4-tert-butylcatechol
Tæthed 1.09
Kogepunkt 188 °C til 189 °C
Flammepunkt 67 °C (153 °F)
Lugt Karakteristik
Brydningsindeks 1.562
Mængde 5 g
Beilstein 2038489
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand. Opløselig i æter og ethanol
Formel vægt 138.6
Procent renhed 98%