Få mere at vide
3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15492218
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492218 5 g 5g
15402228 250 mg 250mg
15482218 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55852.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 72990-37-5 | C6H4ClNO | 141.554 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72990-37-5
Molekylær formel C6H4ClNO
Molekylvægt (g/mol) 141.554
MDL nummer MFCD06200712
InChI nøgle ZVGDKOQPJCOCLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroisonicotinaldehyde, 3-chloropyridine-4-carboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro-4-pyridinecarbaldehyde, 3-chloro-pyridine-4-carbaldehyde, 3-chloro-4-formylpyridine, 4-pyridinecarboxaldehyde, 3-chloro, acmc-1bgrb, ksc377a6f
PubChem CID 2762995
IUPAC navn 3-chlorpyridin-4-carbaldehyd
SMIL C1=CN=CC(=C1C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 141.56
Procent renhed 98%