Få mere at vide
3-Klorpropiofenon, TRC
Artikelnummer. 17992565
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
17992565 10 g
1 options
Artikelnummer. 17992565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37977010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropiophenone
CAS 34841-35-5
Molekylær formel C9 H9 Cl O
Mængde 10 g
Synonym 3-Chloropropiophenone, 1-Propanone, 1-(3-chlorophenyl)- (9CI, ACI), 1-(3-Chlorophenyl)-1-propanone (ACI), Propiophenone, 3'-chloro- (6CI, 7CI), 3-Chlorophenyl ethyl ketone, 3'-Chloropropiophenone, m-Chloropropiophenone
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
SMIL CCC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC navn 1-(3-klorfenyl)propan-1-en
Molekylvægt (g/mol) 168.6202
Formel vægt 168.0342