Få mere at vide
3'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464224
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464224 500 g 500g
11444224 25 g 25g
11454224 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12542.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3'-Chlorpropiophenon er blevet anvendt til fremstilling af 1-(3-chlorphenyl)-1-phenyl-1-propanol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3 -Chlorpropiophenon er blevet brugt til fremstilling af 1-(
3-′chlorphenyl)-1-phenyl-1-propanol.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34841-35-5
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00009925
InChI nøgle PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
IUPAC navn 1-(3-chlorphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Chloropropiophenone
Smeltepunkt 45°C to 47°C
Kogepunkt 123°C to 124°C (13 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 168.62
Procent renhed 98%