Få mere at vide
3'-chlorpropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10287260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287260 25 g Glasflaske 25g
10114690 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10287260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276580250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34841-35-5 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34841-35-5
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00009925
InChI nøgle PQWGFUFROKIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloropropiophenone, 1-3-chlorophenyl propan-1-one, m-chloropropiophenone, 3-chlorophenyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-3-chlorophenyl, 1-3-chloro-phenyl-propan-1-one, m-chloro-propiophenone, pubchem3083, 3'-chloro-propiophenone, 3/'-chloropropiophenone
PubChem CID 587128
IUPAC navn 1-(3-chlorphenyl)propan-1-on
SMIL CCC(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Chloropropiophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 124°C (14.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4COC2H5
Mængde 25 g
Beilstein 07, 1028
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hot toluene and alcohol
Formel vægt 168.62
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Chloropropiophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.