Få mere at vide
3-chlorpropiophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425023
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425023 10 g 10g
11435023 50 g 50g
11309499 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425023 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12290.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936-59-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
3-Chlorpropiophenon blev anvendt i den asymmetriske reduktion af (S)-3-chlor-1-phenylpropanol under anvendelse af forvarmede Candida utilis-celler immobiliseret i calciumalginatgelperler. Det blev også brugt i syntesen af (R)-3-chlor-1-phenyl-1-propanol via asymmetrisk reduktion under anvendelse af in-situ genereret oxazaborolidin-katalysator afledt af (S)-α ,α -diphenylprolinol. Det er en forløber for phenylvinylketon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chlorpropiophenon blev brugt til den asymmetriske reduktion af (S)-3-chlor-1-phenylpropanol under anvendelse af forvarmede Candida utilis-celler immobiliseret i calciumalginatgelperler. Det blev også brugt i syntesen af (R)-3-chlor-1-phenyl-1-propanol via asymmetrisk reduktion under anvendelse af in-situ genereret oxazaborolidin-katalysator afledt af (S)-α ,α -diphenylprolinol. Det er en forløber for phenylvinylketon.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-59-4
Molekylær formel C9H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 168.62
MDL nummer MFCD00000990
InChI nøgle KTJRGPZVSKWRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropiophenone, 1-propanone, 3-chloro-1-phenyl, beta-chloropropiophenone, 2-chloroethyl phenyl ketone, 3-chloropropanophenone, 3-chloro-1-phenyl-1-propanone, propiophenone, 3-chloro, 3-chloro-1-phenyl-propan-1-one, .beta.-chloropropiophenone, .omega.-chloropropiophenone
PubChem CID 70295
IUPAC navn 3-chlor-1-phenylpropan-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropiophenone
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Kogepunkt 113°C to 115°C (4 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 10 g
Beilstein 2043580
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 168.62
Procent renhed 96%