Få mere at vide
3-Klorfenylhydrazin hydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11479120
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479120 250 g 250g
11459120 10 g 10g
11469120 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14770.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 2312-23-4 | C6H8Cl2N2 | 179,044 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2312-23-4
Molekylær formel C6H8Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 179.044
MDL nummer MFCD00012935
InChI nøgle CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
PubChem CID 75331
IUPAC navn (3-chlorphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Smeltepunkt ∼242 °C (dekomponering)
Lugt Lugtfri
Mængde 250 g
Beilstein 3565828
Formel vægt 179.05
Procent renhed 97%