Få mere at vide
3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride, 97%
Artikelnummer. 10373812 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10373812 25 g Glass bottle 25g
10282792 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10373812 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 167360250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 2312-23-4 | C6H7ClN2·HCl | 179.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2312-23-4
Molekylær formel C6H7ClN2·HCl
Molekylvægt (g/mol) 179.05
MDL nummer MFCD00012935
InChI nøgle CRRIAWUJYMLJOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenylhydrazine hydrochloride, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, 3-chloro phenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 3-chlorophenyl-, monohydrochloride, 1-3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride, m-chlorophenylhydrazine hcl, 3-chlorophenyl hydrazine hydrochloride 1:1, 3-chlorophenyl hydrazinehydrochloride
PubChem CID 75331
IUPAC navn (3-chlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 242°C
Farve Beige or Pink to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel ClC6H4NHNH2·HCl
Mængde 25 g
Beilstein 15, 424
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 179.05
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.