Få mere at vide
3-Chlorophenylacetonitrile, 99%
Artikelnummer. 11497607
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497607 25 g 25g
11487607 5 g 5g
11407617 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11497607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15673.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1529-41-5 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1529-41-5
Molekylær formel C8H6ClN
Molekylvægt (g/mol) 151.593
MDL nummer MFCD00001908
InChI nøgle GTIKLPYCSAMPNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl cyanide, 3-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl acetonitrile, 3-chlorophenylacetonitrile, 3-chlorobenzeneacetonitrile, m-chlorobenzyl cyanide, acetonitrile, m-chlorophenyl, benzeneacetonitrile, 3-chloro, m-chlorophenyl acetonitrile, 2-3-chlorophenyl ethanenitrile
PubChem CID 73722
IUPAC navn 2-(3-chlorophenyl)acetonitrile
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorophenylacetonitrile
Smeltepunkt 11°C to 13°C
Tæthed 1.189
Kogepunkt 134°C to 136°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5437
Mængde 25 g
FN nummer UN3276
Beilstein 2042965
Formel vægt 151.6
Procent renhed 99%