Få mere at vide
(3-chlorphenyl)methanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10641635
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10641635 10 g 10g
10081834 25 g 25g
11356326 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10641635 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01130EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 873-63-2
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
InChI nøgle ZSRDNPVYGSFUMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl alcohol, 3-chlorophenyl methanol, m-chlorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-chloro, 3-chlorobenzylalcohol, 3-chlorophenyl methan-1-ol, m-chlorobenzylalcohol, 3-chlorobenyl alcohol, pubchem3626, acmc-209qjt
PubChem CID 70117
IUPAC navn (3-chlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Chlorophenyl)methanol
Tæthed 1.2100g/mL
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel ClC6H4CH2OH
Mængde 10 g
Formel vægt 142.58
Procent renhed 97%