Få mere at vide
3-Kloroperoxybenzoesyre, 70-75%, balancer 3-Klorobenzoesyre og vand
Artikelnummer. 10252652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10252652 25 g Plastflaske -
10430711 100 g Plastflaske 100g
10023240 500 g Plastflaske 500g
10626661 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10252652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 255790250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.00 DKK
    314.65 DKK / 25g
    Spare 59.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
3-Kloroperoxybenzoesyre, 70-75%, C7H5ClO3, CAS-nummer-937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5 | CAS: 937-14-4 | C7H5ClO3 | 172,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroperoxybenzoic Acid
Navn note 70 - 75%
CAS 937-14-4, 535-80-8, 7732-18-5
CAS min % 70.0, 25.0, 25.0
CAS Max % 75.0, 30.0, 30.0
Smeltepunkt 92,0 °C til 94,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.5600g/mL
Analyseprocentområde di-m-Klorobenzoylperoxid: < 0,1% typisk (HPLC)
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C7H5ClO3
Lineær formel ClC6H4CO3H
MDL nummer MFCD00002127
Mængde 25 g
FN nummer 3106
Beilstein 09,IV,972
Fieser 01,135; 02,68; 03,49; 04,85; 05,120; 06,110; 07,62; 08,97; 09,108; 10,92; 11,122; 12,118; 13,76; 15,86; 16,80; 17,76
Merck Index 15,2154
Specifik vægtfylde 0.56
Synonym 3-chloroperoxybenzoic acid, 3-chloroperbenzoic acid, mcpba, m-chloroperbenzoic acid, m-chloroperoxybenzoic acid, meta-chloroperoxybenzoic acid, benzenecarboperoxoic acid, 3-chloro, m-chlorobenzoyl hydroperoxide, meta-chloroperbenzoic acid, 3-chlorobenzoperoxoic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i koh, opløselig i kloroform og acetone
InChI nøgle NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OOC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC navn 3-chlorbenzencarboperoxosyre
Molekylvægt (g/mol) 172.56
PubChem CID 70297
ChEBI CHEBI:52091
Formel vægt 172.57
Procent renhed 70-75%
Fysisk form Fugtigt pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloroperoxybenzoic acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Organisk peroxid Type C & D
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H242-Brandfare ved opvarmning.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.