Få mere at vide
3-(chloromethyl)benzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10093700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10093700 5 g Glasflaske 5g
10637164 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63024-77-1 | C8H6Cl2O | 189.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63024-77-1
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00000682
InChI nøgle YCAIYRWHKSJKEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzoyl chloride, 3-chloromethyl benzoylchloride, 3-chloromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-chloromethyl, pubchem16448, 3-chlormethylbenzoylchloride, 3-chloromethylbenzoylchloride, acmc-1b65n
PubChem CID 2733324
IUPAC navn 3-(chlormethyl)benzoylchlorid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(chloromethyl)benzoyl chloride
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3300g/mL
Kogepunkt 149°C to 150°C (20.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2C6H4COCl
Brydningsindeks 1.5738 to 1.5748
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.33
Formel vægt 189.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske