Få mere at vide
3-(chlormethyl)benzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437358
Skift visning
Mængde:
0.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15437358 10 g 10g
15427358 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15437358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60854.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
3-(Chloromethyl)benzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 3-(chlormethyl)benzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt,
der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31719-77-4
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.59
MDL nummer MFCD00191922
InChI nøgle PBSUMBYSVFTMNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-m-toluic acid, 3-chloromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloromethyl, pubchem7446, acmc-209hog, 3-carboxybenzyl chloride, 3-chloromethyl benzoicacid, ksc497k4l, chembl67150
PubChem CID 241752
IUPAC navn 3-(chlormethyl)benzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 136°C to 138°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 170.59
Procent renhed 97%