Få mere at vide
3-(chlormethyl)benzamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10714583
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714583 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10100702 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10440564 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10714583 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. S08130CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 135654-16-9
Molekylær formel C8H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 169.608
MDL nummer MFCD00175948
InChI nøgle OOYATKQQGVPYQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloromethyl benzamide, benzamide,3-chloromethyl, benzamide, 3-chloromethyl-9ci, 3-chloromethyl-benzamide, 3-carbamoylbenzyl chloride, acmc-20a41t, 3-aminocarbonyl benzyl chloride, 3-carbamoylbenzyl chloride, 3-aminocarbonyl benzyl chloride
PubChem CID 737145
IUPAC navn 3-(chlormethyl)benzamid
SMIL C1=CC(=CC(=C1)CCl)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(chloromethyl)benzamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH2ClC6H4C(O)NH2
Mængde 250 mg
Formel vægt 169.61
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Chloromethyl)benzamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.