Få mere at vide
3-(chlormethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476282
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10476282 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 10476282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW02033EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloromethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1, 2, 4-oxadiazole
CAS 73217-31-9
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H9ClN2O2
MDL nummer MFCD00084967
Mængde 10 g
Synonym 3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,3-chloromethyl-5-4-methoxyphenyl, 3-chloromethyl-5-4-methoxy-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 1-3-chloromethyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl-4-methoxybenzene, 3-chloromethyl-5-4-methyloxy phenyl-1,2,4-oxadiazole
InChI nøgle LSYCZBSPYWGGHC-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NO2)CCl
IUPAC navn 3-(chlormethyl)-5-(4-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazol
Molekylvægt (g/mol) 224.644
PubChem CID 2797131
Formel vægt 224.65
Procent renhed 97%