Få mere at vide
3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific™
Description
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloromethyl-5-(3-methoxyphenyl)-1,2,4-oxadiazole |
| Smeltepunkt | 58°C to 59°C |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 224.65 |
| Procent renhed | 99% |