missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chlorobisphenol A, TRC

Artikelnummer. 30005791
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005791 5 mg
17954215 25 mg
17920975 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3645805MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 74192-35-1
Molekylær formel C15 H15 Cl O2
Molekylvægt (g/mol) 262.73
Synonym 2-Chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl]phenol, 2-Chloro-4,4'-isopropylidenediphenol, Chlorobisphenol A
IUPAC navn 2-chloro-4-[1-(4-hydroxyphenyl)-1-methyl-ethyl]phenol
SMIL CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(Cl)c2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobisphenol A
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15ClO2/c1-15(2,10-3-6-12(17)7-4-10)11-5-8-14(18)13(16)9-11/h3-9,17-18H,1-2H3
Formel vægt 262.0761
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.