Få mere at vide
3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15284824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15284824 1 g 1g
15274824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15284824 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450470010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 478647-00-6
Molekylær formel C12H8Cl2O2S
Molekylvægt (g/mol) 287.17
InChI nøgle FVELIXWAKJVRDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-chloro-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, bis-o,o-diethylphosphorothionicanhydrid, 3'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride,3'-chloro, 4-3-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 16244688
IUPAC navn 4-(3-chlorophenyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Analyseprocentområde 94% min. Diethylsulfonamide derivative (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 287.17
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.