Få mere at vide
3-Klorobenzylideneacetone, 98%
Artikelnummer. 11474103
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474103 5 g 5g
11484103 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10332.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20766-36-3 | C10H9ClO | 180,631 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20766-36-3
Molekylær formel C10H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 180.631
MDL nummer MFCD00052851
InChI nøgle VWEPXSRBBXPYSM-AATRIKPKSA-N
Synonym 3e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chloro-phenyl-but-3-en-2-one, 4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-3-chlorophenyl-but-3-en-2-one, 3-chlorobenzylideneacetone, 3-chloro-benzalacetone, 3-chlorostyrylmethyl ketone, 3-chlorobenzylidene acetone, chembl73680, e-4-3-chlorophenyl but-3-en-2-one
PubChem CID 5373975
IUPAC navn (E)-4-(3-chlorphenyl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzylideneacetone
Kogepunkt 123 °C til 125 °C (1 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Formel vægt 180.64
Procent renhed 98%