Få mere at vide
3-chlorbenzylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613712 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613712 5 g Glasflaske 5g
10225671 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10613712 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 297570050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4152-90-3
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.6
MDL nummer MFCD00040752
InChI nøgle BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
IUPAC navn (3-chlorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzylamine
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1500g/mL
Kogepunkt 110.0°C to 112.0°C (17.0 mmHg)
Flammepunkt 98°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClC6H4CH2NH2
Brydningsindeks 1.5575 to 1.5605
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.15
Formel vægt 141.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske