Få mere at vide
3-Chlorobenzylamine, 97%
Artikelnummer. 11498006
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498006 10 g 10g
11408016 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14078.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4152-90-3 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4152-90-3
Molekylær formel C7H8ClN
Molekylvægt (g/mol) 141.598
MDL nummer MFCD00040752
InChI nøgle BJFPYGGTDAYECS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzylamine, 3-chlorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-chloro, 1-3-chlorophenyl methanamine, m-chlorobenzylamine, 3-chloro-benzylamine, m-chlorobenzyl amine, 3-chlorophenyl methylamine, chembl12957, c2a
PubChem CID 77802
IUPAC navn (3-chlorphenyl)methanamin
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzylamine
Tæthed 1.159
Kogepunkt 226°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Lugt Amine-like
Brydningsindeks 1.559
Mængde 10 g
FN nummer UN2735
Beilstein 774509
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 141.6
Procent renhed ≥97%