Få mere at vide
3-Chlorobenzyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11488873
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488873 100 g 100g
11478873 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11488873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11041.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 620-20-2 | C7H6Cl2 | 161.025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 620-20-2
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000905
InChI nøgle DDGRAFHHXYIQQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl benzene, alpha,3-dichlorotoluene, m-chlorobenzyl chloride, benzene, 1-chloro-3-chloromethyl, 3-chlorobenzylchloride, m-chlorbenzyl chloride, 1-chloro-3-chloromethyl-benzene, toluene, m,.alpha.-dichloro, m,.alpha.-dichlorotoluene
PubChem CID 12103
IUPAC navn 1-chloro-3-(chloromethyl)benzene
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzyl chloride
Tæthed 1.27
Kogepunkt 215°C to 216°C
Flammepunkt 98°C (208°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.556
Mængde 100 g
FN nummer UN2235
Beilstein 742266
Formel vægt 161.03
Procent renhed 97%