Få mere at vide
3-Chlorobenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 11492528
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11492528 10 g 10g
11402538 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11492528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15844.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 766-80-3 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
3-chlorbenzylbromid blev anvendt til syntese af symmetriske og usymmetriske benzylthioethere. Det blev brugt som startreagens under syntesen af 1-(3-chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazol-dihydrochlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-chlorbenzylbromid blev brugt til syntese af symmetriske og usymmetriske benzylthioethere. Det blev brugt som startreagens under syntesen af 1-(3-chlorbenzyl)-2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)-1H-benzimidazol-dihydrochlorid.
Opløselighed Nedbrydes i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 766-80-3
Molekylær formel C7H6BrCl
Molekylvægt (g/mol) 205.48
MDL nummer MFCD00000597
InChI nøgle LZIYAIRGDHSVED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-3-chlorobenzene, 3-chlorobenzylbromide, alpha-bromo-3-chlorotoluene, m-chlorobenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-chloro, alpha-bromo-m-chlorotoluene, .alpha.-bromo-m-chlorotoluene, 1-bromomethyl-3-chloro-benzene, 3-chorobenzylbromide
PubChem CID 69838
IUPAC navn 1-(brommethyl)-3-chlorbenzen
SMIL ClC1=CC=CC(CBr)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzyl bromide
Tæthed 1.567
Kogepunkt 108°C to 110°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.589
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Beilstein 636504
Opløselighedsinformation Decomposes in water.
Formel vægt 205.49
Procent renhed 97%