Få mere at vide
3-Klorbenzoylacetonitril, 98%
Artikelnummer. 11491628
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491628 5 g 5g
11481628 1 g 1g
11401638 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13913.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 21667-62-9 | C9H6ClNO | 179,60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21667-62-9
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.60
MDL nummer MFCD00067891
InChI nøgle IUDFNNHFARLIPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzoylacetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxopropanenitrile, 3-chlorophenacylcyanide, 3-chlorobenzoyl acetonitrile, 3-3-chlorophenyl-3-oxo-propanenitrile, beta-ketonitrile 5b, pubchem12046, m-chlorophenacyl cyanide, acmc-1cqmb, maybridge1_004670
PubChem CID 140855
IUPAC navn 3-(3-chlorphenyl)-3-oxopropanenitril
SMIL ClC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzoylacetonitrile
Smeltepunkt 78 °C til 83 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2414476
Formel vægt 179.61
Procent renhed 98%