Få mere at vide
3-Chlorbenzophenon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzophenone |
| Smeltepunkt | 81 °C til 85 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1869822 |
| Formel vægt | 216.67 |
| Procent renhed | ≥98% |