Få mere at vide
3-Chlorbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11486276
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486276 5 g 5g
11496276 25 g 25g
11406286 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23085.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 1016-78-0 | C13H9ClO | 216,664 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1016-78-0
Molekylær formel C13H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 216.664
MDL nummer MFCD00009816
InChI nøgle CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl phenyl methanone, benzophenone, 3-chloro, methanone, 3-chlorophenyl phenyl, m-chlorobenzophenone, 3-chlorophenyl-phenylmethanone, methanone, 3-chlorophenyl pheny, 3-chlorophenyl phenyl ketone, 5-chlorobenzophenone, pubchem24414
PubChem CID 66098
IUPAC navn (3-chlorphenyl)-phenylmethanon
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzophenone
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Mængde 5 g
Beilstein 1869822
Formel vægt 216.67
Procent renhed ≥98%