Få mere at vide
3-Chlorobenzoic acid, 99%
Artikelnummer. p-7081015
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11454223
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10876.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
En Pseudomonas-art, der brugte 3-chlorbenzoesyre som kulstofkilde, omdannede denne forbindelse til 3-hydroxybenzoesyre og 2,5-dihydroxybenzoesyre. Et methanogent konsortium, der var i stand til at bruge 3-chlorbenzoesyre som sin eneste energi- og kulstofkilde, blev beriget fra anaerobt spildevandsslam. En Pseudomonas putida-stamme 87, der var i stand til at assimilere 3-chlorbenzoesyre som en eneste kilde til carbon og energi (3Cba+), blev isoleret. kobling af 3-chlorbenzoesyre med phenylboronsyre forløber ved stuetemperatur under anvendelse af 0,5 % Pd og ved 100 C under °anvendelse af 0,1 % Pd for at tilvejebringe det koblede produkt i 97 % udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En Pseudomonas-art, der anvendte 3-chlorbenzoesyre som kulstofkilde, omdannede denne forbindelse til 3-hydroxybenzoesyre og 2,5-dihydroxybenzoesyre. Et methanogent konsortium, der var i stand til at bruge 3-chlorbenzoesyre som sin eneste energi- og kulstofkilde, blev beriget fra anaerobt spildevandsslam. En Pseudomonas putida-stamme 87, der var i stand til at assimilere 3-chlorbenzoesyre som en eneste kilde til carbon og energi (3Cba+), blev isoleret. kobling af 3-chlorbenzoesyre med phenylboronsyre forløber ved stuetemperatur under anvendelse af 0,5 % Pd og ved °100 C under anvendelse af 0,1 % Pd for at tilvejebringe det koblede produkt i 97 % udbytte.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (0,45 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-80-8
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.565
MDL nummer MFCD00002491
InChI nøgle LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
IUPAC navn 3-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 154°C to 160°C
Kogepunkt 274°C to 276°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
Beilstein 907218
Merck Index 14,2123
Opløselighedsinformation Slioghtly soluble in water(0.45g/L ).
Formel vægt 156.57
Procent renhed 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Mention de danger
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Conseils de prudence
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 3-Chlorobenzoic acid
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis