Få mere at vide
3-Klorobenzoinsyre, 99%
Artikelnummer. 11474223
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474223 500 g 500g
11454223 25 g 25g
11464223 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474223 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10876.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156,565 g/mol
En Pseudomonas-art, der brugte 3-chlorbenzoesyre som kulstofkilde, omdannede denne forbindelse til 3-hydroxybenzoesyre og 2,5-dihydroxybenzoesyre. Et methanogent konsortium, der var i stand til at bruge 3-chlorbenzoesyre som sin eneste energi- og kulstofkilde, blev beriget fra anaerobt spildevandsslam. En Pseudomonas putida-stamme 87, der var i stand til at assimilere 3-chlorbenzoesyre som en eneste kilde til carbon og energi (3Cba+), blev isoleret. kobling af 3-chlorbenzoesyre med phenylboronsyre forløber ved stuetemperatur under anvendelse af 0,5 % Pd og ved 100 C under °anvendelse af 0,1 % Pd for at tilvejebringe det koblede produkt i 97 % udbytte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En Pseudomonas-art, der anvendte 3-chlorbenzoesyre som kulstofkilde, omdannede denne forbindelse til 3-hydroxybenzoesyre og 2,5-dihydroxybenzoesyre. Et methanogent konsortium, der var i stand til at bruge 3-chlorbenzoesyre som sin eneste energi- og kulstofkilde, blev beriget fra anaerobt spildevandsslam. En Pseudomonas putida-stamme 87, der var i stand til at assimilere 3-chlorbenzoesyre som en eneste kilde til carbon og energi (3Cba+), blev isoleret. kobling af 3-chlorbenzoesyre med phenylboronsyre forløber ved stuetemperatur under anvendelse af 0,5 % Pd og ved °100 C under anvendelse af 0,1 % Pd for at tilvejebringe det koblede produkt i 97 % udbytte.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (0,45 g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-80-8
Molekylær formel C7H5ClO2
Molekylvægt (g/mol) 156.565
MDL nummer MFCD00002491
InChI nøgle LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
IUPAC navn 3-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 154 °C til 160 °C
Kogepunkt 274 °C til 276 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 500 g
Beilstein 907218
Merck Index 14,2123
Opløselighedsinformation Slioght opløseligt i vand (0,45g/L).
Formel vægt 156.57
Procent renhed 99%