Få mere at vide
3-chlorbenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10239453 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10239453 500 g Plastflaske 500g
10158652 25 g Plastflaske 25g
10204090 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10239453 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 108665000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 535-80-8
MDL nummer MFCD00002491
InChI nøgle LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
IUPAC navn 3-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzoic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 154.0°C to 157.0°C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt 150°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C7H5ClO2
Lineær formel ClC6H4CO2H
Mængde 500 g
Beilstein 09, 337
Merck Index 15, 2124
Molekylvægt (g/mol) 156.565
Formel vægt 156.57
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Krystallinsk pulver