Få mere at vide
3-chlorbenzensulfonamid, 98%
Beskrivelse
Det kan reagere med 1-chlor-4-isocyanato-benzen for at fremstille C13H10Cl2N2O3S i nærvær af 1 N vandig. NaOH og opløsningsmiddel acetone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan reagere med 1-chlor-4-isocyanato-benzen for at fremstille C13H10Cl2N2O3S i nærvær af 1 N vandig. NaOH og opløsningsmiddel acetone.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorobenzenesulfonamide |
| Smeltepunkt | 144 °C til 148 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2832245 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 191.64 |
| Procent renhed | 98% |