Få mere at vide
3-chlorbenzensulfonamid, 98%
Artikelnummer. 11348105
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11348105 1 g 1g
11358105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348105 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08349.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
CAS: 17260-71-8 | C6H6ClNO2S | 191,63 g/mol
Det kan reagere med 1-chlor-4-isocyanato-benzen for at fremstille C13H10Cl2N2O3S i nærvær af 1 N vandig. NaOH og opløsningsmiddel acetone.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det kan reagere med 1-chlor-4-isocyanato-benzen for at fremstille C13H10Cl2N2O3S i nærvær af 1 N vandig. NaOH og opløsningsmiddel acetone.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17260-71-8
Molekylær formel C6H6ClNO2S
Molekylvægt (g/mol) 191.63
MDL nummer MFCD00051976
InChI nøgle WSYQJNPRQUFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonamide, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-sulfonamide, 3-chlorobenzenesulphonamide, 3-chloro-benzenesulfonamide, m-chlorobenzenesulfonamide, acmc-20a3ig, 3-chlorobenzensulfonamide, 3-chloranylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-chloro, benzenesulfonamide, 3-chloro-9ci
PubChem CID 519377
IUPAC navn 3-chlorbenzensulfonamid
SMIL NS(=O)(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzenesulfonamide
Smeltepunkt 144°C to 148°C
Mængde 1 g
Beilstein 2832245
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 191.64
Procent renhed 98%