Få mere at vide
3-Chlorobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11430793
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430793 25 g 25g
11440793 100 g 100g
11450793 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13254.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-Chlorobenzaldehyd, bruges som medicin, farvestofmellemprodukter og specialkemikalier. Det bruges hovedsageligt til at fremstille medicinmateriale og mellemprodukt, chloralalkoholat og mellemprodukt af surt bejdsemiddel azurin-6B på farvestof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chlorobenzaldehyd, bruges som medicin, farvestof mellemprodukter og specialkemikalier. Det bruges hovedsageligt til at fremstille medicinmateriale og mellemprodukt, chloralalkoholat og mellemprodukt af surt bejdsemiddel azurin-6B på farvestof.
Opløselighed
Det er opløseligt i alkohol, ether og acetone. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 587-04-2
Molekylær formel C7H5ClO
Molekylvægt (g/mol) 140.566
MDL nummer MFCD00003350
InChI nøgle SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC navn 3-chlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 16°C to 18°C
Tæthed 1.239
Kogepunkt 213°C to 214°C
Flammepunkt 88°C (190°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.564
Mængde 25 g
Beilstein 507098
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Formel vægt 140.57
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chlorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chlorobenzaldehyde