Få mere at vide
3-chloranisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443567
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443567 50 g 50g
11453567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17327.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2845-89-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2845-89-8
Molekylær formel C7H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 142.582
MDL nummer MFCD00000591
InChI nøgle YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
PubChem CID 17833
IUPAC navn 1-chlor-3-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(=CC=C1)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloroanisole
Tæthed 1.168
Kogepunkt 192°C to 194°C
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 50 g
Beilstein 2041497
Formel vægt 142.59
Procent renhed ≥98%