Få mere at vide
3'-Chloracetophenon, 98+%
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3'-Chloroacetophenone |
| Tæthed | 1.191 |
| Kogepunkt | 227 °C til 229 °C |
| Flammepunkt | 105 °C (221 °F) |
| Brydningsindeks | 1.5506 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3416 |
| Beilstein | 636318 |
| Formel vægt | 154.6 |
| Procent renhed | ≥98% |