Få mere at vide
3'-chloracetophenon, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487437
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487437 5 g 5g
11497437 25 g 25g
11407447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15592.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-02-5
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000593
InChI nøgle UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC navn 1-(3-chlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Chloroacetophenone
Tæthed 1.191
Kogepunkt 227°C to 229°C
Flammepunkt 105°C (221°F)
Brydningsindeks 1.5506
Mængde 5 g
FN nummer UN3416
Beilstein 636318
Formel vægt 154.6
Procent renhed ≥98%