Få mere at vide
3'-Chloroacetophenone, 98%
Artikelnummer. 10765621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10765621 25 g Glasflaske 25g
10785791 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134840250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-02-5
Molekylær formel C8H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 154.59
MDL nummer MFCD00000593
InChI nøgle UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC navn 1-(3-chlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3'-Chloroacetophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 227°C to 229°C
Flammepunkt 105°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5480 to 1.55
Mængde 25 g
Beilstein 07, 282
Merck Index 10, 2082
Specifik vægtfylde 1.19
Formel vægt 154.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske