Få mere at vide
3-Chloroacetanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloroacetanilide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 169.029 |